missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PARP10 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18790720 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18790720 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18790720

Marca: Novus Biologicals NB1002157AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PARP10 Polyclonal antibody specifically detects PARP10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PARP10
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.4.2.30, FLJ14464, PARP-10, poly (ADP-ribose) polymerase family, member 10, poly [ADP-ribose] polymerase 10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 300 and 350 of Poly (ADP-ribose) Polymerase Family, member 10 using the numbering given in entry NP_116178.1 (GeneID 84875)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, DNA Repair, Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84875
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.