missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PARP Antibody (CL2209), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
302.00€ - 430.00€
Especificaciones
| Antígeno | PARP |
|---|---|
| Clon | CL2209 |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000, Knockdown Validated |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18198448
|
Novus Biologicals
NBP2-36748 |
0.1 mL |
430.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18662596
|
Novus Biologicals
NBP2-36748-25ul |
25 μL |
302.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PARP Monoclonal specifically detects PARP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.Especificaciones
| PARP | |
| Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000, Knockdown Validated | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P09874 | |
| 142 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KGGKVFSATLGLVDIVKGTNSYYKLQLLEDDKENRYWIFRSWGRVGTVIGSNKLEQMPSKEDAIEHFMKLYEEKTGNAWHSKNFTKYPKKFYPLEIDYGQDEEAVKKLTVNPGTKSKLPKPVQDLIKMIFDVESMKKAM | |
| Primary | |
| Protein A purified |
| CL2209 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Hypoxia, Necroptosis, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase), ADPRT 1, ADPRTADP-ribosyltransferase NAD(+), EC 2.4.2, EC 2.4.2.30, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, PARP apoptosis, PARP-1, PARPADPRT1, poly (ADP-ribose) polymerase 1, poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1, poly [ADP-ribose] polymerase 1, poly(ADP-ribose) polymerase, poly(ADP-ribose) synthetase, poly(ADP-ribosyl)transferase, Poly[ADP-ribose] synthase 1, PPOLpADPRT-1 | |
| PARP1 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto