missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PARP Antibody (CL2209), Novus Biologicals™

Código de producto. 18662596 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18662596 25 μL 25 microlitros
18198448 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18662596 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP23674825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PARP Monoclonal specifically detects PARP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PARP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL2209
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000, Knockdown Validated
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P09874
Alias de gen ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase), ADPRT 1, ADPRTADP-ribosyltransferase NAD(+), EC 2.4.2, EC 2.4.2.30, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, PARP apoptosis, PARP-1, PARPADPRT1, poly (ADP-ribose) polymerase 1, poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1, poly [ADP-ribose] polymerase 1, poly(ADP-ribose) polymerase, poly(ADP-ribose) synthetase, poly(ADP-ribosyl)transferase, Poly[ADP-ribose] synthase 1, PPOLpADPRT-1
Símbolos de los genes PARP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KGGKVFSATLGLVDIVKGTNSYYKLQLLEDDKENRYWIFRSWGRVGTVIGSNKLEQMPSKEDAIEHFMKLYEEKTGNAWHSKNFTKYPKKFYPLEIDYGQDEEAVKKLTVNPGTKSKLPKPVQDLIKMIFDVESMKKAM
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Hypoxia, Necroptosis, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 142
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Reconstitución Protein A purified
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.