missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Parkin Polyclonal antibody specifically detects Parkin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Parkin |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | E3 ubiquitin ligase, E3 ubiquitin-protein ligase parkin, EC 6.3.2.-, LPRS2, parkin, parkin 2, Parkinson disease protein 2, Parkinson juvenile disease protein 2, parkinson protein 2, E3 ubiquitin protein ligase (parkin), PDJjuvenile) 2, parkin |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the amino terminus of human PARK2. The immunogen is located within amino acids 110 - 160 of PARK2. Amino Acid Squence: HTDSRKDSPPAGSPAG |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?