missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parkin Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18745352 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18745352 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18745352 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241287AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Parkin Polyclonal antibody specifically detects Parkin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Parkin
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E3 ubiquitin ligase, E3 ubiquitin-protein ligase parkin, EC 6.3.2.-, LPRS2, parkin, parkin 2, Parkinson disease protein 2, Parkinson juvenile disease protein 2, parkinson protein 2, E3 ubiquitin protein ligase (parkin), PDJjuvenile) 2, parkin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the amino terminus of human PARK2. The immunogen is located within amino acids 110 - 160 of PARK2. Amino Acid Squence: HTDSRKDSPPAGSPAG
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5071
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.