missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Park7/DJ-1 Antibody (1E12), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18159319 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18159319 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18159319 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259407PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Park7/DJ-1 Monoclonal antibody specifically detects Park7/DJ-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Park7/DJ-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1000000000000
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen DJ-1, DJ1FLJ34360, EC 3.4, FLJ27376, FLJ92274, Oncogene DJ1, Parkinson disease (autosomal recessive, early onset) 7, Parkinson disease protein 7, protein DJ-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Park7/DJ-1 (1-189aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11315
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.