Learn More
PARG Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | PARG |
---|---|
Concentración | 0.47 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16825845
|
Proteintech
27808-1-AP-20UL |
20 μL |
en la oferta
20 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16815845
|
Proteintech
27808-1-AP-150UL |
150 μL |
en la oferta
150 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) is the major enzyme responsible for the catabolism of poly(ADP-ribose), a reversible covalent-modifier of chromosomal proteins. The protein is found in many tissues and may be subject to proteolysis generating smaller, active products.Especificaciones
PARG | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q86W56 | |
8505 | |
PARG Fusion Protein Ag27137 | |
Primary | |
-20°C | |
PARG |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
PARG, PARG99 | |
PARG | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |