Descripción
La gama de estufas universales Memmert «U» ofrece un control de temperatura extraordinariamente preciso, uniforme y suave para todo tipo de aplicaciones como, por ejemplo, ensayos de materiales, envejecimiento de chips informáticos, experimentos complejos con cargas muy sensibles, secado o templado de componentes electrónicos, endurecimiento de resina plástica o calentamiento de plastilina. Los accesorios y apliques de estas estufas de calentamiento y secado tienen un carácter práctico, con funciones de programa diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones, e incluso cuando se utilizan de forma intensiva, su estructura en acero inoxidable duradero no pierde nada en aspecto o en confiabilidad. Elija entre 32 modelos diferentes para encontrar el más adecuado a sus necesidades, junto con una amplia gama de accesorios cómodos, homologados y probados. En función de su aplicación, las dos variantes de modelo, SingleDISPLAY y TwinDISPLAY, cubren todos los requisitos de seguridad térmica, la precisión y la garantía de calidad.
- Cada vez que se diseña una estufa de calentamiento se invierten más de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y abundantes comentarios de los usuarios a partir de la experiencia práctica
- Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y el volumen de la cámara
- Escala de temperatura hasta + 300 °C
- Ocho tamaños de modelo de 30 l a 750 l
- Dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
- Modelos de convección natural o de circulación forzada de aire N/F
- Funcionalidad aumentada con accesorios cómodos, homologados y probados
- Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
- Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
- Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan
- Los valores de temperatura de todas las estufas universales se han medido según la norma DIN 12880: 2007-05
- En todas las estufas universales se ha comprobado la seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Capacidad (métrico) | 53 l |
| Temperatura (métrico) | De 5 °C a 80 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | UN55PA |
| Anchura (métrico) | 585 mm |
| Anchura (métrico) interior | 400 mm |
| Altura (métrico) | 784 mm |
| Altura (métrico) interior | 400 mm |
| Fondo (métrico) | 514 mm |
| Mostrar más |