missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAR2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18023409 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.05 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18023409 0.025 mg 25 microgramos
18143280 0.05 mg 0.05 miligramo
18104770 0.1 mg 0.10 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18023409

Marca: Novus Biologicals NBP2112500.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PAR2 Polyclonal specifically detects PAR2 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAR2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.50 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:250, ELISA 1:1500-1:20000, Immunohistochemistry 1:100, Immunoprecipitation 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100
Formulación Tris/Glycine buffer, pH 7.4-7.8, HEPES,BSA 0.5%, glycerol 30%. with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen coagulation factor II (thrombin) receptor-like 1, Coagulation factor II receptor-like 1, GPR11protease-activated receptor 2, G-protein coupled receptor 11, PAR-2, PAR2G protein-coupled receptor-11, proteinase-activated receptor 2, proteinase-activated receptor-2, Thrombin receptor-like 1
Símbolos de los genes F2RL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide taken within amino acid region 300-370 of mouse PAR2.
Peso molecular del antígeno 50 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2150
Especificidad de la prueba This antibody detects a band of approximately 50kDa PAR2 protein in samples and a 52kDa protein in rat hippocampal samples. The antibody also labels a faint band of 110kDa in hippocampal membranes, probably represents either an uncharacterized variant of PAR2 or a non-specific protein.
Especies diana Mouse, Rat, Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.