missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAR2 Antibody (344222) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30168119 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30168119 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30168119

Marca: Novus Biologicals FAB3949JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PAR2 Monoclonal antibody specifically detects PAR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAR2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 344222
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen coagulation factor II (thrombin) receptor-like 1, Coagulation factor II receptor-like 1, GPR11protease-activated receptor 2, G-protein coupled receptor 11, PAR-2, PAR2G protein-coupled receptor-11, proteinase-activated receptor 2, proteinase-activated receptor-2, Thrombin receptor-like 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human PAR2, Accession # P55085
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2150
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.