missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAQR5 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18680949 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18680949 25 μL 25 microlitros
18216312 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18680949

Marca: Novus Biologicals NBP25732225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PAQR5 Polyclonal specifically detects PAQR5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAQR5
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen membrane progestin receptor gamma, MPRGFLJ20190, Progestin and adipoQ receptor family member 5, progestin and adipoQ receptor family member VmPR gamma
Símbolos de los genes PAQR5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RLFLFPGESAQNEATSYHQK
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54852
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.