missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pappalysin-1/PAPP-A Antibody (PAPP A1-24), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18231062 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18231062 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18231062

Marca: Novus Biologicals NBP105043IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pappalysin-1/PAPP-A Monoclonal specifically detects Pappalysin-1/PAPP-A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pappalysin-1/PAPP-A
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PAPP A1-24
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ASBABP2, DIPLA1, EC 3.4.24.79, IGFBP-4aseaspecific BCL2 ARE-binding protein 2, IGF-dependent IGFBP-4 protease, insulin-like growth factor-dependent IGF binding protein-4 protease, Insulin-like growth factor-dependent IGF-binding protein 4 protease, PAPA, PAPPA1, PAPP-Adifferentially placenta 1 expressed protein, pappalysin-1, pregnacy-associated plasma protein A, Pregnancy-associated plasma protein A, pregnancy-associated plasma protein A, pappalysin 1
Símbolos de los genes PAPPA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native human PAPP-A
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5069
Especificidad de la prueba specific for native human PAPP-A. Heat and SDS denatured PAPP-A is also recognized, but not acid treated PAPP-A.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.