missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pappalysin-1/PAPP-A Antibody (9), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18225971 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18225971 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18225971

Marca: Novus Biologicals NBP105116AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pappalysin-1/PAPP-A Monoclonal specifically detects Pappalysin-1/PAPP-A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pappalysin-1/PAPP-A
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 9
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen ASBABP2, DIPLA1, EC 3.4.24.79, IGFBP-4aseaspecific BCL2 ARE-binding protein 2, IGF-dependent IGFBP-4 protease, insulin-like growth factor-dependent IGF binding protein-4 protease, Insulin-like growth factor-dependent IGF-binding protein 4 protease, PAPA, PAPPA1, PAPP-Adifferentially placenta 1 expressed protein, pappalysin-1, pregnacy-associated plasma protein A, Pregnancy-associated plasma protein A, pregnancy-associated plasma protein A, pappalysin 1
Símbolos de los genes PAPPA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human PAPP-A
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5069.0
Especificidad de la prueba Specific for native human PAPP-A. Heat and SDS denatured PAPP-A is also recognized, but not acid treated PAPP-A.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.