Learn More
Motic™ Microscopio digital Panthera TEC POL Epi
Click to view available options
Tipos de objetivos:
Plano acromático CCIS™ UC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los modelos Motic™ Panthera TEC POL presentan una gran flexibilidad para la inspección de todo tipo de materiales de polarización, muestras transparentes y opacas, desde entornos educativos hasta de control de calidad industrial. Incluso las estructuras birrefringentes transparentes de la biología y la medicina (células del músculo cardíaco, paredes celulares secundarias, etc.) se pueden detectar mediante la iluminación de Koehler completa con fuente de luz halógena/LED intercambiable.
- Objetivos del plano acromático UC centrados en el montaje sin tensión para obtener la máxima oscuridad del fondo de la imagen
- La fuente de luz incidente LED de 3 W se puede cambiar fácilmente a diferentes temperaturas de color
- Los soportes incidentes/transmitidos también llevan iluminación de Koehler completa con intercambiabilidad de LED/halógeno
- Plataforma giratoria de 360° para facilitar la colocación de la muestra
- Tubo intermedio con lente Bertrand enfocable y centrable preparado para el análisis conoscópico de cristales y minerales
- Cabezal tipo Siedentopf con 25° de inclinación con cámara integrada
- Lentes de campo ancho con alto punto focal UC-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías y protectores oculares de caucho
- Una lente con retícula de mira y pivote de posicionamiento
- Cuerpo intermedio con analizador giratorio 360°, lente Bertrand, polarizador y ranura para compensadores
- Objetivos acromáticos de planificación LD PL 5X/0,13, 10X/0,25, 20X/0,40
- Objetivos planos acromáticos sin tensión CCIS™ UC PL P 40X/0,65/S
- Rastreador de luz Motic: Memoria de luz, modo de suspensión, indicador LED de intensidad y modo de luz con portaobjetivos con código invertido quíntuple
- Salida de HDMI, USB para dispositivos externos, Ethernet y Wi-Fi
- Modo de visualización en directo a través de Wi-Fi 1920 x 1080 (máxima definición), Ethernet 1280 x 720, 1920 x 1080 píxeles (máxima definición) o HDMI 1920 x 1080 (máxima definición)
- Memoria interna de 5 GB
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de condensador | Condensador oscilante acromático N.A. 0,90/0,13 |
| Transferencia de datos | Wi-Fi, HDMI, Ethernet |
| Tipo de cámara | Cámara CMOS de 5 MP |
| Tipo de pantalla | presentación en vivo |
| Eyepiece | Campo ancho UC-WF10X/20 mm |
| Estilo de cabeza | Tipo de binocular Siedentopf |
| Tipo de iluminación | LED Koehler de 3 W y halógeno de cuarzo de 6 V/30 W con control de intensidad |
| Potencia de aumento | 50X, 100X, 200X, 400X |
| Tipos de objetivos | Plano acromático CCIS™ UC |
| Línea de productos | Panthera TEC POL Epi |
| Mostrar más |