Learn More
Motic™ Microscopio inteligente binocular Panthera L
Código de producto. 15970581
Change view
Click to view available options
Tipos de objetivos:
Plano acromático CCIS UC (sin Pb), DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de objetivos unitSize
15970581 Plano acromático CCIS UC (sin Pb), DIN cada uno
1 options
Código de producto. 15970581
Marca: Motic™ 1100104600142
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
SmartCAM integrada y sistema ImagingOnDevice.
  • Sistema de imagen completamente independiente.
  • La platina sin gradilla patentada aloja un único soporte deslizante doble para su manejo con una sola mano.
  • La iluminación se proporciona mediante una fuente de luz halógena de 3 W LED/30 W intercambiable en una configuración Koehler completa.
  • Sistema Motic LightTracer con portaobjetivos codificado.
  • Modo de bajo consumo integrado (encendido/apagado automático).
  • El indicador de retroalimentación LED ayuda a optimizar el flujo de trabajo.
Especificaciones
Tipo de condensador Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0,90/1,25 con ranura para deslizadores de contraste
Transferencia de datos Wi-Fi, HDMI, Ethernet
Descripción Incluye tapa antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml), filtro azul, bombilla halógena, módulo LED, cable HDMI, dongle USB Wi-Fi, guía de calibración
Diafragma Iris
Eyepiece Campo ancho UC-WF10X/22 mm con ajuste de dioptrías
Estilo de cabeza Binocular Seidentopf, rotación de 360° con cámara digital integrada
Tipo de iluminación LED Koehler 3 W y halógeno de cuarzo con control de intensidad de 6 V/30 W
Potencia de aumento 4X, 10X, 40X, 100XS (aceite)
Tipos de objetivos Plano acromático CCIS UC (sin Pb), DIN
Incluye Software (sistema ImagingOnDevice)
Pieza nasal Quíntuple invertido, codificado
Diseño óptico Sistema óptico con corrección de color al infinito (CCIS™)
Detalles de la fuente de alimentación 110-240 V (CE)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 282 x 210 x 394 mm
Peso (métrico) 8,8 kg
Requisitos eléctricos 110/240 V (CE)
Tensión 110/240 V (CE)