Learn More
Motic™ Microscopio trinocular vertical biológico Panthera E2
Click to view available options
Potencia de aumento:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Panthera E2 es una versión diseñada teniendo en cuenta la educación.
- Tiene una plataforma mecánica y el cabezal giratorio de 360° es perfecto para ahorrar espacio en el almacenamiento de la cabina después de su uso.
- Los objetivos de UC del plan de alta calidad y una iluminación LED de consumo de energía ultra bajo eficaz permiten alimentar este sistema a través de un paquete de batería durante varias horas, haciendo el Panthera E2 el microscopio móvil perfecto (batería no incluida).
- Cabezal trinocular tipo Siedentopf, con inclinación de 25°, oscilación de 360°, rotación de 180° (división de luz fija 50:50)
- Lentes de campo ancho N-WF con alto punto focal UC-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambas lentes y protectores de caucho
- Portaobjetivos cuádruple invertido
- Indicador de tira de luces LED
- Plano acromático CCIS™ UC (sin Pb)
- Sistema de enfoque grueso y fino coaxial con ajuste de tensión
- Plataforma mecánica sin gradillas con control de plataforma coaxial en posición baja integrado (control a la derecha)
- Condensador Abbe N.A. enfocable 0,90 con diafragma iris y ranura
- Iluminación LED con control de la intensidad
- Puerto USB para fuente de alimentación de la cámara
- Fuente de alimentación de 100 a 240 V (CE)
- Cable de alimentación, aceite de inmersión (5 ml), llave hexagonal Allen, cubierta contra polvo de vinilo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0,90/1,25 con ranura para portaobjetos de contraste |
| Tipo de pantalla | Solo lente |
| Eyepiece | Campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías en ambos |
| Estilo de cabeza | Siedentopf Trinocular, oscilación de 360°, inclinación de 25° |
| Tipo de iluminación | Iluminación transmitida fija LED Koehler de 1 W con control de intensidad |
| Potencia de aumento | 40X, 100X, 400X, 1000X |
| Modelo | Panthera E2 Trinocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil |
| Tipos de objetivos | Objetivos planos acromáticos CCIS UC PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil |
| Línea de productos | Panthera |
| Tipo de producto | Microscopio trinocular vertical biológico Panthera E2 |
| Mostrar más |