Learn More
Motic™ Microscopio binocular Panthera E
Descripción
- Modelo básico de una nueva generación de microscopios de luz transmitida.
- Microscopio binocular para trabajos básicos en pequeños laboratorios de ciencias de la vida y entornos educativos.
- Las secciones, frotis y muestras transparentes nativas pueden examinarse con los objetivos planos acromáticos SC rediseñados de este microscopio.
- El soporte cuenta con un portaobjetivos invertido, cuádruple con platina x/y sin gradilla y sin engranaje prominente.
- La iluminación se proporciona mediante una fuente de luz LED de 1 W en una configuración Koehler fija.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0,90/1,25 con ranura para deslizadores de contraste |
| Diafragma | Iris |
| Eyepiece | Campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías |
| Estilo de cabeza | Binocular Seidentopf, rotación de 360° |
| Tipo de iluminación | LED Koehler fijo con control de intensidad de 1 W |
| Potencia de aumento | 4X, 10X, 40X, 100XS (aceite) |
| Modelo | Binocular Panthera E |
| Tipos de objetivos | Plano acromático CCIS SC, DIN |
| Incluye | Tapa antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml) |
| Pieza nasal | Cuádruple invertido |
| Mostrar más |