Learn More
Motic™ Microscopio trinocular vertical biológico Panthera C2
El microscopio trinocular vertical biológico Panthera C2 es su solución de laboratorio personal para aplicaciones exigentes, con un gran campo de visión de 22 mm. El dispositivo de seguimiento de luz Motic™ facilitará la observación con el girador codificado, el LED muestra la intensidad de la luz y la función de encendido/apagado automático.
1895.00€ - 2595.00€
Especificaciones
| Tipo de pantalla | Solo lente |
|---|---|
| Estilo de cabeza | Siedentopf Trinocular, oscilación de 360°, inclinación de 25° |
| Línea de productos | Panthera |
| Diseño óptico | Infinito |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 282 x 210 x 396 mm |
| Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17679820
![]() |
Motic™
1100104601142 |
Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, 40X |
1895.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17689820
![]() |
Motic™
1100104601162 |
Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, Ph40X (paquete de contraste de fase simple) |
2300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17699820
![]() |
Motic™
1100104601172 |
Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, Ph40X (paquete de contraste de fase) |
2595.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17542845
![]() |
Motic™
1100104601141 |
Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil |
2020.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Una solución técnica innovadora y orientada al futuro - Microscopio Panthera C2 para ciencias de la vida - Su instrumento para aplicaciones exigentes. Estos modelos incluyen los nuevos oculares UC Planacromáticos con un campo de visión de 22 mm que ofrecen un rendimiento excepcional. La platina sin cremallera, patentada, tiene un exclusivo soporte para 2 muestras y puede manejarse con una sola mano. La iluminación está compuesta por una fuente de luz halógena de 30 W intercambiable con un módulo LED de 3 W, en una configuración Full Koehler. El sistema Motic LightTracer con torreta portaobjetivos codificada, la función de bajo consumo integrada (encendido/apagado automático) y un indicador de intensidad de luz LED ayudan a agilizar su flujo de trabajo.
- Cabezal trinocular tipo Siedentopf, inclinado 25º, tubos giratorios 360º (División de imagen fija 50:50)
- Oculares gran campo y alto punto focal UC-WF10X/22 mm con ajuste dióptrico en ambos oculares y protectores oculares
- Porta-objetivos quíntuple inverso codificado con Motic LightTracer (Gestión de luz inteligente)
- Banda LED indicadora de intensidad
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión
- Platina mecánica compacta con mandos coaxiales ergonómicos en lado derecho, sistema sin cremallera
- Condensador Abbe A.N. 0.90 con diafragma iris y ranura
- Iluminación Kohler LED 3 W y halógena-cuarzo 6 V/30 W intercambiable con control de intensidad
- Puerto USB para alimentación de cámara
- Alimentación 100V-240 V (CE) con Sleep mode
- Cable de alimentación, filtro azul, llave hexagonal Allen y funda protectora, bombilla halógena y módulo LED
Especificaciones
| Solo lente | |
| Panthera | |
| 282 x 210 x 396 mm |
| Siedentopf Trinocular, oscilación de 360°, inclinación de 25° | |
| Infinito | |
| 8,4 kg |