Learn More
Motic™ Microscopio trinocular vertical biológico Panthera C2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17689820
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
40X, 100X (campo luminoso), 400X (contraste de fase)
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Modelo:
Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, 40X
Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil
Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, Ph40X (paquete de contraste de fase simple)
Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, Ph40X (paquete de contraste de fase)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Potencia de aumento Modelo unitSize
17689820 40X, 100X (campo luminoso), 400X (contraste de fase) Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, Ph40X (paquete de contraste de fase simple) cada uno
17679820 40X, 100X, 400X Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, 40X cada uno
17699820 40X, 100X (campo luminoso), 400X (contraste de fase) Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, Ph40X (paquete de contraste de fase) cada uno
17542845 40X, 100X, 400X, 1000X Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17689820 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100104601162
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El microscopio trinocular vertical biológico Panthera C2 es su solución de laboratorio personal para aplicaciones exigentes, con un gran campo de visión de 22 mm. El dispositivo de seguimiento de luz Motic™ facilitará la observación con el girador codificado, el LED muestra la intensidad de la luz y la función de encendido/apagado automático.
  • Un nuevo nivel mundial se ha encajado en una revolucionaria solución técnica orientada al futuro.
  • Microscopio Panthera C2 trinocular para las ciencias de la vida: su instrumento para aplicaciones exigentes.
  • Este modelo, con una serie completa de nuevos planos acromáticos UC que realizan un campo de visión de 22 mm, facilita un rendimiento excepcional.
  • La platina sin gradilla patentada contiene un único soporte deslizante doble para su manejo con una sola mano.
  • La iluminación se proporciona mediante una fuente de luz halógena de 30 W, intercambiable con LED de 3 W, en una configuración Köehler completa.
  • El sistema Motic™ LightTracer con portaobjetivos con código, un modo de bajo consumo integrado (encendido/apagado automático) y un indicador de retroalimentación LED ayudan a suavizar el flujo de trabajo.
  • Cabezal trinocular tipo Siedentopf, con inclinación de 25°, oscilación de 360°, (división de luz fija 50:50)
  • Lentes de campo ancho N-WF con alto punto focal UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías en ambas lentes y protectores de caucho
  • Portaobjetivos con código invertido quíntuple con LightTracer Motic™ (Intelligent Light Management)
  • Indicador de tira de luces LED
  • Plano acromático CCIS™ UC (sin Pb)
  • Sistema de enfoque grueso y fino coaxial con ajuste de tensión
  • Plataforma mecánica compacta con control de plataforma coaxial sin gradillas en posición baja integrado y soporte para muestras
  • Iluminación Köehler con LED de 3 W e iluminador intercambiable halógeno de 6 V/30 W
  • Puerto USB para fuente de alimentación de la cámara
  • Fuente de alimentación de 100 a 240 V (CE) con modo de suspensión
Especificaciones
Tipo de condensador Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0,90/1,25 con portaobjetos Ph2
Tipo de pantalla Solo lente
Eyepiece Campo ancho UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías en ambos
Estilo de cabeza Siedentopf Trinocular, oscilación de 360°, inclinación de 25°
Tipo de iluminación Iluminación transmitida LED Koehler de 3 W y halógeno de cuarzo de 6 V/30 W con control de intensidad
Potencia de aumento 40X, 100X (campo luminoso), 400X (contraste de fase)
Modelo Panthera C2 Trinocular 4X, 10X, Ph40X (paquete de contraste de fase simple)
Tipos de objetivos Objetivos planos acromáticos CCIS UC PL 4X, 10X, Ph40X S
Línea de productos Panthera
Tipo de producto Paquete de contraste de fase simple de microscopio trinocular vertical biológico Panthera E2
Incluye Paquete especial que incluye un objetivo de contraste de fase PH40x, con portaobjetos de fase PH2 para insertar en el condensador y el telescopio de centrado.
Diseño óptico Infinito
Distancia de trabajo 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), Ph40X/0,65/S (WD 0,6 mm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 282 x 210 x 396 mm
Peso (métrico) 8,4 kg