Learn More
Pannexin-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antígeno | Pannexin-1 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18621782
|
Novus Biologicals
NBP2-97446-100ul |
100 μg |
326.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18637172
|
Novus Biologicals
NBP2-97446-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Pannexin-1 Polyclonal antibody specifically detects Pannexin-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Pannexin-1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 24145 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| MGC21309, MRS1innexin, pannexin 1, pannexin-1, PX1, UNQ2529 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Pannexin-1 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |