Descripción
Pannexin-1 Polyclonal antibody specifically detects Pannexin-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Pannexin-1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | MGC21309, MRS1innexin, pannexin 1, pannexin-1, PX1, UNQ2529 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Pannexin-1 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |