Learn More
Abnova™ PANK3 Recombinant Protein
Código de producto. 16154293
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16154293 10 μg 10 microgramos
16164293 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16154293
Marca: Abnova™ H00079646P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH13705
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 79646
Peso molecular 66.22
Nombre PANK3 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MKIKDAKKPSFPWFGMDIGGTLVKLSYFEPIDITAEEEQEEVESLKSIRKYLTSNVAYGSTGIRDVHLELKDLTLFGRRGNLHFIRFPTQDLPTFIQMGRDKNFSTLQTVLCATGGGAYKFEKDFRTIGNLHLHKLDELDCLVKGLLYIDSVSFNGQAECYYFANASEPERCQKMPFNLDDPYPLLVVNIGSGVSILAVHSKDNYKRVTGTSLGGGTFLGLCSLLTGCESFEEALEMASKGDSTQADKLVRDIYGGDYERFGLPGWAVASSFGNMIYKEKRESVSKEDLARATLVTITNNIGSVARMCAVNEKINRVVFVGNFLRVNTLSMKLLAYALDYWSKGQLKALFLEHEGYFGAVGALLGLPNFS
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen FLJ12899/MGC16863
Nombre común PANK3
Símbolo de gen PANK3
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution