missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pancreatic Amylase Beta Antibody (OTI4B5), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18136535 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18136535 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18136535 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273240AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pancreatic Amylase Beta Monoclonal specifically detects Pancreatic Amylase Beta in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pancreatic Amylase Beta
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B5
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen alpha-amylase 2B, AMY2, AMY2B amylase, alpha 2B (pancreatic)
Símbolos de los genes AMY2B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Pancreatic Amylase Beta (NP_066188) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 280.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.