missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

pan Actin Antibody (5J11), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18195145 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18195145 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18195145 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP225142C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

pan Actin Monoclonal specifically detects pan Actin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno pan Actin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 5J11
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ACTA, actin, alpha 1, skeletal muscle, alpha skeletal muscle, alpha skeletal muscle actin, alpha-actin-1, ASMA, CFTD, CFTDM, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3
Símbolos de los genes ACTA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno An Actin preparation derived from bovine brain.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58
Especificidad de la prueba This antibody recognizes all six isotypes of Actin.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.