missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pamiparib, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Pamiparib (BGB-290) is an orally active, potent, highly selective PARP inhibitor, with IC50 values of 0.9 nM and 0.5 nM for PARP1 and PARP2, respectively. Pamiparib has potent PARP trapping, and capability to penetrate the brain, and can be used for the research of various cancers including the solid tumor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pamiparib |
| CAS | 1446261-44-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H15FN4O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | BGB-290 |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (209.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NN=C2CN(CCC3)[C@@]3(C)C(N4)=C2C5=C4C=C(F)C=C51 |
| Peso molecular (g/mol) | 298.31 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido