Learn More
PALMD Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18009153 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18009153 100 μL 100 microlitros
18630477 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18009153
Marca: Novus Biologicals NBP255156
Rabbit Polyclonal Antibody
PALMD Polyclonal specifically detects PALMD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PALMD
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen C1orf11, palmdelphin, PALMLFLJ20271, Paralemnin-like protein
Símbolos de los genes PALMD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:SGKEQEEMKKQNQQDQHQIQVLEQSILRLEKEIQDLEKAELQISTKEEAILKKLKSIERTTEDIIRSVKVEREERAEESIEDIYANIPDLPKSYIPSRLRKEINEEKEDDEQNRKALYAMEIKVEKDLKTGEST
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54873
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only