Learn More
Polvo de paladio, malla -60, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
636.00€ - 2756.00€
CAS | 7440-05-3 |
---|---|
Fórmula molecular | Pd |
Peso molecular (g/mol) | 106.42 |
Número MDL | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |
Clave InChI | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon |
PubChem CID | 23938 |
ChEBI | CHEBI:33363 |
Nombre IUPAC | paladio |
SMILES | [Pd] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11314658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043010.04 |
2 g |
636.00€
2 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11304658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043010.09 |
10 g |
2756.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-05-3 | |
106.42 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
23938 | |
paladio |
Pd | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
CHEBI:33363 | |
[Pd] |
Especificaciones
Palladium powder | |
Polvo | |
Pd | |
UN3089 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
paladio | |
23938 | |
99.9% |
7440-05-3 | |
(base metálica) | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H228
Sólido inflamable.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:4,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-115-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO - Para uso exclusivo en investigación