missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha Tubulin Antibody (YL1/2) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18717013 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18717013 0.025 mL 25 microlitros
18795683 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18717013

Marca: Novus Biologicals NB600506SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 38 publications

alpha Tubulin Monoclonal specifically detects alpha Tubulin in Human, Mouse, Rat, Avian, C. elegans, Drosophila, Invertebrate, Mammal, Monkey, Primate, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Functional, Radioimmunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha Tubulin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Functional Assay, Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Monoclonal
Clon YL1/2
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000-1:10000, Flow Cytometry 2-5 ug/0.1x10^6 cells, ELISA 1:100-1:1000, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000-1:10000. Use reported in scientific literature (PMID 28001364), Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Immunohistochemistry-Frozen 1:200, Functional reported in scientific literature (PMID 31358662), Radioimmunoassay
Alias de gen Alpha-tubulin 3, B-ALPHA-1, FLJ25113, hum-a-tub1, hum-a-tub2, LIS3, TUBA3, tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-3 chain, Tubulin B-alpha-1, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
Símbolos de los genes TUBA1A
Especie del huésped Rat
Inmunógeno This alpha Tubulin Antibody (YL1/2) was developed against full length native protein (purified) (S. cerevisiae).
Peso molecular del antígeno 50 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Loading Controls, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7846
Especificidad de la prueba Human, mouse, rat, monkey, S. cerevisiae, S. pombe, Slime moulds, Allium and birds. Expected to react with most eukaryotes due to sequence identity. Drosophila reactivity reported in scientific literature (PMID: 24019759) Other species have not been tested.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Avian, C. elegans, Drosophila, Invertebrate, Mammalia, Monkey, Primate, Yeast
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.