Learn More
PALB2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200104223 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30228382 100 μL 100 microlitros
30228854 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30228382
Marca: Novus Biologicals NBP338533100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
PALB2 Polyclonal antibody specifically detects PALB2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PALB2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DKFZp667I166, DKFZp686E1054, FANCNFLJ21816, partner and localizer of BRCA2, PNCA3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 99-198 of human PALB2 (NP_078951.2).,, Sequence:, TLDVGPESFNPGDGPGGLPIQRTDDTQEHFPHRVSDPSGEQKQKLPSRRKKQQKRTFISQERDCVFGTDSLRLSGKRLKEQEEISSKNPARSPVTEIRTH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79728
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG