Learn More
PALB2 Antibody (M41-P3F3), DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18178488 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18178488 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18178488
Marca: Novus Biologicals NBP250232G
Mouse Monoclonal Antibody
PALB2 Monoclonal specifically detects PALB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PALB2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon M41-P3F3
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp667I166, DKFZp686E1054, FANCNFLJ21816, partner and localizer of BRCA2, PNCA3
Símbolos de los genes PALB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide Sequence - KENQFLMPPEE
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79728
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ