Learn More
Paladin Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200038750 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18489430 25ul 25 microlitros
18297745 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18489430
Marca: Novus Biologicals NBP18095325ul
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Paladin Polyclonal specifically detects Paladin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Paladin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen KIAA1274, paladin, PALD, palladin
Símbolos de los genes PALD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GVRVESLELAIRKEIHDFAQLSENTYHVYHNTEDLWGEPHAVAIHGEDDLHVTEEVYKRPLFLQPTYRYHRLPLPEQGSPLEAQLDAFVSVLRETPSLLQLRDAH
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25ul
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27143
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only