missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PAK6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antígeno | PAK6 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18656365
|
Novus Biologicals
NBP2-99551-100ul |
100 μg |
326.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18673596
|
Novus Biologicals
NBP2-99551-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PAK6 Polyclonal antibody specifically detects PAK6 in Mouse samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| PAK6 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Breast Cancer, Cancer, DNA Repair, Protein Kinase, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 56924 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| EC 2.7.11, p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 6, p21(CDKN1A)-activated kinase 6, p21-activated kinase 6, p21-activated protein kinase 6, PAK-5, PAK5EC 2.7.11.1, PAK-6, serine/threonine-protein kinase PAK 6 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PAK6 | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto