missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAK6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18673596 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18673596 50 μg 50 microlitros
18656365 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18673596

Marca: Novus Biologicals NBP29955150ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PAK6 Polyclonal antibody specifically detects PAK6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAK6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen EC 2.7.11, p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 6, p21(CDKN1A)-activated kinase 6, p21-activated kinase 6, p21-activated protein kinase 6, PAK-5, PAK5EC 2.7.11.1, PAK-6, serine/threonine-protein kinase PAK 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PAK6
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, DNA Repair, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56924
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.