missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAK1, p Ser204 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18158453 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18158453 0.025 mL 25 microlitros
18161312 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18158453

Marca: Novus Biologicals NBP2296650.025ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PAK1 Polyclonal specifically detects PAK1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAK1 (p Ser204)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000
Formulación PBS and 50% Glycerol with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q13153
Alias de gen alpha-PAK, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MGC130000, MGC130001, p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 1, p21/Cdc42/Rac1-activated kinase 1 (STE20 homolog, yeast), p21/Cdc42/Rac1-activated kinase 1 (yeast Ste20-related), p21-activated kinase 1, p65-PAK, PAK-1, PAKalpha, serine/threonine-protein kinase PAK 1, STE20 homolog, yeast
Símbolos de los genes PAK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Amino Acids encompassing and including phosphorylated Ser199 and Ser204 of human PAK1. Sequence is highly homologous (greater than 90%) to PAK2 and PAK3.
Peso molecular del antígeno 65 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5058
Especificidad de la prueba Recognizes PAK1 phosphorylated on Ser199 and Ser204 (human)/Ser198 and Ser203 (mouse). Immunogen sequence is higly homolgous (greater than 90%) with PAK2 and PAK3.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.