missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAK1 interacting protein 1 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18769691 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18769691 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18769691

Marca: Novus Biologicals NB10077292IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PAK1 interacting protein 1 Polyclonal antibody specifically detects PAK1 interacting protein 1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAK1 interacting protein 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bA421M1.5, FLJ20624, hPIP1WD repeat-containing protein 84, MAK11, p21-activated protein kinase-interacting protein 1, PAK1 interacting protein 1, PIP1PAK/PLC-interacting protein 1, RP11-421M1.5, WDR84PAK1-interacting protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 290 and 340 of human PAK/PLC-interacting protein 1 (WD repeat protein 84) using the numbering given in entry NP_060376.2 (GeneID 55003).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55003
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.