missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ PAFAH1B2 (Human) Recombinant Protein
Human PAFAH1B2 full-length ORF ( AAH00398, 1 a.a. - 229 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH00398 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5049 |
Nombre | platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform Ib, beta subunit 30kDa |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16108671
|
Abnova™
H00005049-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16118671
|
Abnova™
H00005049-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sequence: MSQGDSNPAAIPHAAEDIQGDDRWMSQHNRFVLDCKDKEPDVLFVGDSMVQLMQQYEIWRELFSPLHALNFGIGGDTTRHVLWRLKNGELENIKPKVIVVWVGTNNHENTAEEVAGGIEAIVQLINTRQPQAKIIVLGLLPRGEKPNPLRQKNAKVNQLLKVSLPKLANVQLLDTDGGFVHSDGAISCHDMFDFLHLTGGGYAKICKPLHELIMQLLEETPEEKQTTIA
Especificaciones
AAH00398 | |
platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform Ib, beta subunit 30kDa | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
PAFAH1B2 | |
GST |
5049 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |