missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAF1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30157366 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30157366 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30157366

Marca: Novus Biologicals NB600273CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PAF1 Polyclonal antibody specifically detects PAF1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAF1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen F23149_1, FLJ11123, Paf1, RNA polymerase II associated factor, homolog (S. cerevisiae), Pancreatic differentiation protein 2, PD2hPAF1, RNA polymerase II-associated factor 1 homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 75 and 125 of human RNA Polymerase Associated Factor using the numbering given in TrEMBL entry Q9NUU9 (GeneID 54623).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54623
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.