missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAF1 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18216323 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18216323 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18216323

Marca: Novus Biologicals NB600273AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PAF1 Polyclonal specifically detects PAF1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen F23149_1, FLJ11123, Paf1, RNA polymerase II associated factor, homolog (S. cerevisiae), Pancreatic differentiation protein 2, PD2hPAF1, RNA polymerase II-associated factor 1 homolog
Símbolos de los genes PAF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 75 and 125 of human RNA Polymerase Associated Factor using the numbering given in TrEMBL entry Q9NUU9 (GeneID 54623).
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54623
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.