missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PADI6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody
184.00€ - 462.00€
Especificaciones
| Antígeno | PADI6 |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17793104
|
Invitrogen™
PA5121711 |
20 μL |
184.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17783104
![]() |
Invitrogen™
PA5121710 |
100 μL |
462.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the peptidyl arginine deiminase family of enzymes, which catalyze the post-translational deimination of proteins by converting arginine residues into citrullines in the presence of calcium ions. The family members have distinct substrate specificities and tissue-specific expression patterns. This protein may play a role in cytoskeletal reorganization in the egg and in early embryo development.Especificaciones
| PADI6 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q6TGC4 | |
| 353238 | |
| Ser393-Pro694 (Accession Q6TGC4), with N-terminal His Tag. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| PADI6 |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| arginine deiminase-like protein; Egg and embryo abundant PAD; ePAD; hPADVI; PAD6; Padi5; Padi6; peptidyl arginine deiminase 6; peptidyl arginine deiminase, egg and embryo abundant; peptidyl arginine deiminase, type VI; peptidyl arginine deiminase-like protein; peptidylarginine deiminase type 6; peptidylarginine deiminase VI; Protein-arginine deiminase type VI; protein-arginine deiminase type-6 | |
| PADI6 | |
| IgG | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto