missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PADI6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17783104
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17783104 100 μL 100 microlitros
17793104 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17783104 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5121710

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of the peptidyl arginine deiminase family of enzymes, which catalyze the post-translational deimination of proteins by converting arginine residues into citrullines in the presence of calcium ions. The family members have distinct substrate specificities and tissue-specific expression patterns. This protein may play a role in cytoskeletal reorganization in the egg and in early embryo development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PADI6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica PADI6
N.º de referencia del gen Q6TGC4
Alias de gen arginine deiminase-like protein; Egg and embryo abundant PAD; ePAD; hPADVI; PAD6; Padi5; Padi6; peptidyl arginine deiminase 6; peptidyl arginine deiminase, egg and embryo abundant; peptidyl arginine deiminase, type VI; peptidyl arginine deiminase-like protein; peptidylarginine deiminase type 6; peptidylarginine deiminase VI; Protein-arginine deiminase type VI; protein-arginine deiminase type-6
Símbolos de los genes PADI6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Ser393-Pro694 (Accession Q6TGC4), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 353238
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.