Learn More
Abnova™ PADI4 (Human) Recombinant Protein
Descrizione
- Sequence: AQGTLIRVTPEQPTHAVCVLGTLTQLDICSSAPEDCTSFSINASPGVVVDIAHSPPAKKKSTGSSTWPLDPGVEVTLTMKAASGSTGDQKVQISYYGPKTPPVKALLYL
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_004247 |
| ID de gen (Entrez) | 23569 |
| Nombre | peptidyl arginine deiminase, type IV |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | PAD, PAD4, PADI5, PDI4, PDI5 |
| Símbolo de gen | PADI4 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |