missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PADI4 Antibody (OTI4H5), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18112416 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18112416 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18112416

Marca: Novus Biologicals NBP273226H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PADI4 Monoclonal specifically detects PADI4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PADI4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H5
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen HL-60 PAD, PADI5PADI-H protein, PADPAD4, PDI4, PDI5EC 3.5.3.15, peptidyl arginine deiminase, type IV, peptidyl arginine deiminase, type V, Peptidylarginine deiminase IV, Protein-arginine deiminase type IV, protein-arginine deiminase type-4
Símbolos de los genes PADI4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human PADI4 (NP_036519) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23569.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.