missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAC2 Antibody (OTI1E8), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18155136 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18155136 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18155136

Marca: Novus Biologicals NBP273215B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PAC2 Monoclonal specifically detects PAC2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAC2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E8
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CLAST3HSPC260, HCCA3PAC-2, hepatocellular carcinoma susceptibility protein, Hepatocellular carcinoma-susceptibility protein 3, HsT1707, likely ortholog of mouse CD40 ligand-activated specific transcript 3 (Clast3), MDS003, MGC15092, PAC2HDCMC29P, proteasome (prosome, macropain) assembly chaperone 2, proteasome assembling chaperone 2, proteasome assembly chaperone 2, TNFSF5IP1CD40 ligand-activated specific transcript 3, Tumor necrosis factor superfamily member 5-induced protein 1, tumor necrosis factor superfamily, member 5-induced protein 1, x 003 protein
Símbolos de los genes PSMG2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human PAC2 (NP_064617) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56984.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.