missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PA2G4/EBP1 Antibody (OTI1D3), Novus Biologicals™

Código de producto. 18044307 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18044307 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18044307

Marca: Novus Biologicals NBP200981

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PA2G4/EBP1 Monoclonal specifically detects PA2G4/EBP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PA2G4/EBP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Alias de gen Cell cycle protein p38-2G4 homolog, EBP1, ErbB-3 binding protein 1, ErbB3-binding protein 1, ErbB3-binding protein Ebp1, hG4-1, p38-2G4, proliferation-associated 2G4, 38kD, proliferation-associated 2G4, 38kDa, proliferation-associated protein 2G4
Símbolos de los genes PA2G4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PA2G4 (NP_006182) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 43.6 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5036
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.