missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PA2G4/EBP1 Antibody (5E7), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18210511 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18210511 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18210511 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259468DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PA2G4/EBP1 Monoclonal antibody specifically detects PA2G4/EBP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PA2G4/EBP1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 50000000
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cell cycle protein p38-2G4 homolog, EBP1, ErbB-3 binding protein 1, ErbB3-binding protein 1, ErbB3-binding protein Ebp1, hG4-1, p38-2G4, proliferation-associated 2G4, 38kD, proliferation-associated 2G4, 38kDa, proliferation-associated protein 2G4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human PA2G4/EBP1 (1-394aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5036
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.