missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p97/VCP Antibody (5H12), Novus Biologicals™

Código de producto. 30035238 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30035238 100 μL 100 microlitros
30027687 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30035238 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326257100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

p97/VCP Monoclonal antibody specifically detects p97/VCP in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p97/VCP
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 5H12
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen 15S Mg(2+)-ATPase p97 subunit, IBMPFDMGC8560, MGC131997, p97, TER ATPase, TERA, transitional endoplasmic reticulum ATPase, valosin containing protein, Valosin-containing proteinMGC148092, yeast Cdc48p homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human p97/VCP [UniProt P55072]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, DNA Repair, Membrane Trafficking and Chaperones, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7415
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.