missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p73 Antibody (P73/2531), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18617586 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18617586 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18617586

Marca: Novus Biologicals NBP308760APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p73 Monoclonal antibody specifically detects p73 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p73
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon P73/2531
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen p53-related protein, P73p53-like transcription factor, TA p73, TAp73, tumor protein p73
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human p73 protein (Uniprot: O15350)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7161
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.