missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p73 Antibody (5B1288), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18037183 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18037183 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18037183 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056674AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p73 Monoclonal specifically detects p73 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p73
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 5B1288
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O15350
Alias de gen p53-related protein, P73p53-like transcription factor, TA p73, TAp73, tumor protein p73
Símbolos de los genes TP73
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was raised against full-length human p73. The epitope is thought to lie around the center of the molecule (NP_005418).
Peso molecular del antígeno 73 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7161
Especificidad de la prueba It reacts with alpha, beta, gamma and delta isoforms of mouse and human p73 as well as the dominant negative p73 (Costanzo, et al, 2002). Because of its reactivity pattern it may be regarded as anti-pan p73. NB100-56674 has been shown to recognize all the known alternative splicing variants of human and mouse p73 (Costanzo et al, 2002). The antibody does not cross react with p53.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.