missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p70 S6 Kinase/S6K Antibody (215247), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
p70 S6 Kinase/S6K Monoclonal antibody specifically detects p70 S6 Kinase/S6K in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | p70 S6 Kinase/S6K |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Conjugado | mFluor Violet 500 SE |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?