missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p70 S6 Kinase/S6K Antibody (215247) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 18576288 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18576288 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18576288

Marca: Novus Biologicals FAB8962I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p70 S6 Kinase/S6K Monoclonal antibody specifically detects p70 S6 Kinase/S6K in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p70 S6 Kinase/S6K
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 215247
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, p70 ribosomal S6 kinase alpha, p70 S6 kinase alpha, p70 S6 kinase, alpha 1,70 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, p70 S6 kinase, alpha 2, p70 S6KA, p70 S6K-alpha, p70(S6K)-alpha, p70-alpha, p70-S6K, P70S6K1, PS6K, ribosomal protein S6 kinase beta-1, Ribosomal protein S6 kinase I, ribosomal protein S6 kinase, 70kD, polypeptide 1, ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1, S6K, S6K1p70-S6K 1, S6K-beta-1, serine/threonine kinase 14 alpha, Serine/threonine-protein kinase 14A, STK14A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human p70 S6 Kinase, Accession # M60725
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, mTOR Pathway, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6198
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.